Fontos dokumentumok
409286
Sodium iodide
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Sodium monoiodide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
crystalline
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
661 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
A RPLC-MS workflow for mass analysis of reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including reduction procedures, calibration, and system suitability tests.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of non-reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including calibration, and system suitability tests.