Fontos dokumentumok
438278
Triethylmethylammonium chloride
97%
Szinonimák:
MTEACl, Methyltriethylammonium chloride
Teszt
97%
form
solid
mp
282-284 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.ClH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIUZJTWSUGSWJI-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?