Fontos dokumentumok
69485
Methyltrioctylammonium chloride
≥97.0% (AT)
Szinonimák:
Trioctylmethylammonium chloride
Teszt
≥97.0% (AT)
szennyeződések
~1% water
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKBGEWXEAPTVCK-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- As a catalyst in the synthesis of acridine dione derivatives from aromatic aldehyde, dimedone and amines under ultrasonic irradiations.
- As a catalyst in the synthesis of extended π-systems using aromatic aldehydes and methyldiazines.
- As a component of a catalytic system used in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of a variety of aryl and heteroaryl chlorides in H2O.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?