Fontos dokumentumok
140023
Tetraethylammonium bromide
reagent grade, 98%
Szinonimák:
TEAB, TEA bromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystalline
szennyeződések
≤2% triethylamine hydrobromide
pH
6.5 (100 g/L)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- As an organic template for synthesizing zeolite beta via hydrothermal crystallization.
- As a catalyst for the oxidative coupling of aldehydes or alcohols with thiophenols or disulfides to form thioesters.
- In combination with o-iodoxybenzoic acid (IBX) for the oxidative dehomologation of primary carboxamides to nitriles and α,α-disubstituted acetamides to ketones. This reagent combination can also be used for the conversion of sulfides to sulfoxides and N,N-disubstituted glycylamides into corresponding cyanamides.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
361.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
183 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?