Fontos dokumentumok
8.21135
Sigma-Aldrich
Triethylammonium chloride
for synthesis
Szinonimák:
Triethylammonium chloride, Triethylamine hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)3N · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
209-067-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
255-258 °C
oldhatóság
1440 g/L
sűrűség
1.07 g/cm3 at 21 °C
térfogatsúly
220 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Two‐Component Supramolecular Gels Derived from Amphiphilic Shape‐Persistent Cycloaramides for Specific Recognition of Native Arginine: Explores the use of triethylammonium chloride in developing supramolecular gels for biochemical applications, emphasizing its selectivity and potential in biomolecular recognition (Y He, M Xu, R Gao, X Li, F Li, X Wu - Angewandte Chemie International Edition, 2014). Read more.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1