Merck
86614
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium chloride
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (AT)
Szinonimák:
Etamon chloride, TEAC, TEA chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)4N(Cl)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.70
Beilstein:
3563247
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.0% (AT)
Forma
powder
molekulatömeg
165.70 g/mol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES string
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Tetraethylammonium (TEA), a simple quaternary ammonium compound, is commonly used to block potassium channels. It can physically enter the pore and block the channel. Additionally, TEA either imitates or antagonizes the actions of choline and acetylcholine, two other quaternary ammonium ions.
Alkalmazás
Tetraethylammonium chloride has been used:
  • as a pharmacological agent in electrophysiology to study its pharmacological effects on Cnidarians
  • as a component in refolding buffer for protein refolding
  • to puff onto isolated patches to block voltage-gated K+ (Kv3) channels and post-hoc evaluation
Tulajdonságok és előnyök
  • Assay: ≥99.0% (AT), BioUltra, for molecular biology
  • Suitable for gas chromatography (GC)
Egyéb megjegyzések
TEACl method of DNA-DNA hybridization
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A. Caccone et al.
NATO ASI Ser., Ser H, 57, 385-385 (1991)
Viktor J Olah et al.
eLife, 11 (2022-06-22)
In Alzheimer's disease (AD), a multitude of genetic risk factors and early biomarkers are known. Nevertheless, the causal factors responsible for initiating cognitive decline in AD remain controversial. Toxic plaques and tangles correlate with progressive neuropathology, yet disruptions in circuit
Avinash Jaiganesh et al.
Structure (London, England : 1993), 26(9), 1210-1225 (2018-07-24)
Cadherin-23 (CDH23) is an essential component of hair-cell tip links, fine filaments that mediate inner-ear mechanotransduction. The extracellular domain of CDH23 forms about three-fourths of the tip link with 27 extracellular cadherin (EC) repeats that are structurally similar but not
Tetraethylammonium
Simmons MA
xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference, 1-3 (2007)
Timothy S Balmer et al.
eLife, 10 (2021-02-23)
Synapses of glutamatergic mossy fibers (MFs) onto cerebellar unipolar brush cells (UBCs) generate slow excitatory (ON) or inhibitory (OFF) postsynaptic responses dependent on the complement of glutamate receptors expressed on the UBC's large dendritic brush. Using mouse brain slice recording