Fontos dokumentumok
86870
Tetrabutylammonium chloride
≥97.0% (NT)
Szinonimák:
N,N,N-tributyl-butanaminium chloride
Teszt
≥97.0% (NT)
Forma
crystals
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤1% water
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Alkalmazás
- 2-Amino-4H-chromene derivatives by the condensation reaction of aldehydes, malononitrile, and α, or β-naphthol.
- Methyl esters by esterification reaction of carboxylic acids with dimethyl carbonate in the presence of K2CO3.
TBACl can also be used with phosphorus pentoxide for greener deoxychlorination.
Process for Producing Halogenated Heteroaryl Compounds
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?