Fontos dokumentumok
8.21178
Sigma-Aldrich
Trimethylammonium chloride
for synthesis
Szinonimák:
Trimethylammonium chloride, Trimethylamine hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3N · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
95.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
209-810-0
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
crystals
hatékonyság
3090 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
273-278 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H](C)(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1