Fontos dokumentumok
199168
Trimethylphenylammonium chloride
≥98%
Szinonimák:
Phenyltrimethylammonium chloride
Teszt
≥98%
Forma
solid
mp
246-248 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
327.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
164 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?