Fontos dokumentumok
472344
Poly(4-vinylpyridine)
average Mw ~60,000
Szinonimák:
4-Vinylpyridine homopolymer, 4-Vinylpyridine polymer, Poly(4-pyridylethylene), Poly(p -vinylpyridine)
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
average Mw ~60,000
Minőségi szint
átmeneti hőmérséklet
Tg 137 °C (onset, annealed)
oldhatóság
DMF, acetic acid and lower alcohols: soluble
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- fabrication of antibacterial surfaces
- development of pH sensitive systems
- 3D molecular level ordering systems
- anti-corrosive coatings
- dye sensitized solar cells (DSSCs)(90}
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)