Merck
369705
Sigma-Aldrich
Poly(4-tert-butylstyrene)
average Mw 50,000-100,000
Szinonimák:
PTBS
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH[C6H4C(CH3)3]]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
solid
molekulatömeg
average Mw 50,000-100,000
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)