Merck
434124
Sigma-Aldrich
Poly(4-chlorostyrene)
average Mw ~75,000 by GPC, powder
Szinonimák:
p -Chlorostyrene polymer
About This Item
Lineáris képlet:
[-CH2CH(C6H4Cl)-]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~75,000 by GPC
átmeneti hőmérséklet
Tg 106 °C
SMILES string
Clc1ccc(C=C)cc1
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)