Merck
474576
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylphenol-co-methyl methacrylate)
greener alternative
Szinonimák:
PVP-co-PMMA
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H4OH)]x[CH2C(CH3)(CO2CH3)]y
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
monomer molar fraction = ~ 50%
Minőségi szint
form
solid
molekulatömeg
Mn 3,000-5,000 Da
average Mw 8.000-12,000 Da
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
224 °C (lit.)
sűrűség
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
COC(=O)C(C)=C.Oc1ccc(C=C)cc1
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
Alkalmazás
Used in electronics for solder resists, etching resists, presensitized printing plates, coatings and adhesives.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
581.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
305 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.