Merck
418560
Sigma-Aldrich
Poly(melamine-co-formaldehyde) methylated, solution
average Mn ~432, 84 wt. % in 1-butanol
About This Item
Lineáris képlet:
(C4H8N6O)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~432
koncentráció
84 wt. % in 1-butanol
törésmutató
n20/D 1.515
bp
118 °C
sűrűség
1.157 g/mL at 25 °C
SMILES string
Nc1nc(nc(n1)N)N.O=C
InChI
1S/C3H6N6.CH2O/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1;1-2/h(H6,4,5,6,7,8,9);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVJISJACKSSFGE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Poly(melamine-co-formaldehyde) methylated, solution (PMF) is a heat initiated cross-linking agent that forms an optically transparent solution. It can be linked with poly(4-vinly phenol) (PVP) by attaching with phenol groups that reduce the hydroxyl units in the blend.
Alkalmazás
PMF can be used in the preparation of PVP-based ink, which can be used in inkjet printing for the development of electronic components such as:
  • organic thin film transistor
  • radio frequency capacitors
  • parallel plate capacitors
  • metal insulated metal (MIM) capacitor
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Inkjet-printed thin film radio-frequency capacitors based on sol-gel derived alumina dielectric ink.
McKerricher G, et al.
Ceramics International, 43(13), 9846-9853 (2017)
Inkjet Printed Parallel Plate Capacitors Using PVP Polymer Dielectric Ink on Flexible Polyimide Substrates.
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 4277-4280 (2018)
Poly (melamine-co-formaldehyde) methylated effect on the interface states of metal/polymer/p-Si Schottky barrier diode.
Tozlu C and Mutlu A
Synthetic Metals, 211, 99-106 (2016)
Effects of processing variable on melamine-formaldehyde aerogel formation.
Nguyen MH and Dao L
Journal of Non-Crystalline Solids, 225, 51-57 (1998)
Scaling of contact metal induced hysteresis in solution processed organic thin film transistors.
Karunakaran L, et al
Organic Electronics, 65, 15-18 (2019)