Merck
468134
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-allyl alcohol)
average Mw ~2,200, average Mn ~1,200, allyl alcohol 40 mol %
Szinonimák:
Allyl alcohol-styrene copolymer, Poly(styrene-allyl alcohol), Styrene-allyl alcohol copolymer
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H5)]x[CH2CH(CH2OH)]y
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
23.8 mmHg ( 25 °C)
form
solid
molekulatömeg
average Mn ~1,200
average Mw ~2,200
összetétel
allyl alcohol, 40 mol %
robbanási határérték
18 %
hidroxil érték
255 mg KOH/g
átmeneti hőmérséklet
Tg 63 °C (DSC)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C3H6O/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-3-4/h2-7H,1H2;2,4H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXNYILVTTOXAFR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Reinforced Shape-tunable Microwrinkles: Uses Poly(styrene-co-allyl alcohol) as a sacrificial coating to create reinforced, shape-tunable microwrinkles on elastomer surfaces, enhancing surface functionality for various applications (T Ohzono et al., researchgate.net).
  • Electronic Nose for VOC Detection: Describes the use of Poly(styrene-co-allyl alcohol) in sensor arrays for selective detection of volatile organic compounds (VOCs) via principal component analysis (I Yoon et al., Sensors, 2019).
  • Proton Conductive Membranes: Focuses on developing proton conductive membranes from Poly(styrene-co-allyl alcohol) for potential use in fuel cells, highlighting the impact of hydroxyl group interactions on conductivity (FAM Loureiro et al., Polímeros, 2014).
  • Gas Separation Membranes: Utilizes Poly(styrene-co-allyl alcohol) in blend membranes with polycarbonate, enhanced with nano-zeolite for improved gas separation efficiency (A Kausar, Journal of the Chinese Advanced Materials Society, 2017).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)