Fontos dokumentumok
386448
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
99%
Szinonimák:
2,2-Bis(3,4-dicarboxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)bis(phthalic anhydride), 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Teszt
99%
form
powder
mp
244-247 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1)(c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C19H6F6O6/c20-18(21,22)17(19(23,24)25,7-1-3-9-11(5-7)15(28)30-13(9)26)8-2-4-10-12(6-8)16(29)31-14(10)27/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHHKLPCQTTWFSS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?