Merck
182273
Sigma-Aldrich
Poly(4-methylstyrene)
average Mw ~72,000 by GPC, powder
Szinonimák:
4-Methylstyrene homopolymer, p -Methylstyrene polymer, Poly(4-vinyltoluene), Poly(p -methylstyrene)
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H4CH3)]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~72,000 by GPC
átmeneti hőmérséklet
Tg 106 °C
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)