Merck
546739
Sigma-Aldrich
Zinc bromide dihydrate
99%
Szinonimák:
Dibromozinc dihydrate, Zinc(2+) dibromide dihydrate, Zinc(II) bromide dihydrate, zinc bromide 2-hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
ZnBr2 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
261.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99%
Forma:
powder or solid
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder or solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O.O.Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.2H2O.Zn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSGOPMOPSWFFLF-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)