Merck
394599
Sigma-Aldrich
Magnesium iodide
98%
Szinonimák:
Magnesium diiodide
About This Item
Lineáris képlet:
MgI2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
mp
637 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Mg]I
InChI
1S/2HI.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
When reacted with cyclic sulfates of vic-diols, produces the corresponding olefins in excellent yields.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jang, D.O. Joo, Y.H.
Synthetic Communications, 28, 871-871 (1998)