Merck
413607
Sigma-Aldrich
Barium bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Barium dibromide
About This Item
Lineáris képlet:
BaBr2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
297.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.999% trace metals basis
Forma:
beads
termékcsalád
AnhydroBeads
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
beads
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
SMILES string
Br[Ba]Br
InChI
1S/Ba.2BrH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKQIMNKPSDEDMO-UHFFFAOYSA-L
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)