Merck
773948
Sigma-Aldrich
Strontium phosphate
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Strontium phosphate tribasic, Tristrontium diphosphate
About This Item
Lineáris képlet:
Sr3(PO4)2
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder
részecskeméret
-200 mesh
mp
>380 °C
SMILES string
[Sr++].[Sr++].[Sr++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3O4P.3Sr/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;;/q;;3*+2/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOPDZQBPOWAEHC-UHFFFAOYSA-H
Alkalmazás
Sr3(PO4)2 is a promising phosphor host material; showing different emission properties upon doping with rare earth and other elements.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Poort; S. H. M.
Journal of Solid State Chemistry, 122, 432-432 (1996)