Fontos dokumentumok
413631
Calcium bromide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Hydrobromic acid calcium salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
99.98% trace metals basis
Forma
beads
szennyeződések
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
sűrűség
3.353 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Ca]Br
InChI
1S/2BrH.Ca/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)