Fontos dokumentumok
251445
Rubidium iodide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Hydriodic acid rubidium salt, Rubidium monoiodide, Rubidium(1+) iodide
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1300 °C/1 atm (lit.)
mp
656 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble(lit.)
sűrűség
3.55 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Rb+].[I-]
InChI
1S/HI.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)