Merck
495093
Sigma-Aldrich
Magnesium bromide
anhydrous, powder, ≥99.99%
Szinonimák:
Hydrobromic acid magnesium salt, Magnesium dibromide
About This Item
Lineáris képlet:
MgBr2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥99.99%
grade:
anhydrous
Forma:
powder
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥99.99%
Forma
powder
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
711 °C (lit.)
sűrűség
3.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
Egyéb megjegyzések
Metals purity does not include Tungsten which is a by-product of the method of manufacture. Tungsten should not interfere with use of product.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)