Fontos dokumentumok
449873
Lithium bromide
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Lithium monobromide
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
szennyeződések
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
550 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.