Fontos dokumentumok
270547
N,N-Dimethylformamide
suitable for HPLC, ≥99.9%
Szinonimák:
DMF, NSC 5356
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
833 °F
tisztítva
glass distillation
robbanási határérték
15.2 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.030% water
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
sűrűség
0.944 g/mL (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 270 nm Amax: 1.00
λ: 275 nm Amax: 0.30
λ: 295 nm Amax: 0.10
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 340-400 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
135.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57.5 °C - closed cup