Fontos dokumentumok
1.05669
Supelco
Lithium bromide
extra pure
About This Item
Lineáris képlet:
LiBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
>1265 °C/1013 hPa
mp
550 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1