Fontos dokumentumok
229733
Lithium bromide
powder and chunks, ≥99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Lithium monobromide
Teszt
≥99.995% trace metals basis
Forma
powder and chunks
szennyeződések
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
550 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Space cooling using geothermal single‐effect water/lithium bromide absorption chiller: This research explores the use of lithium bromide in geothermal absorption chillers for space cooling applications (M El Haj Assad, M Sadeghzadeh, 2021).
- A facile and fast method for quantitating lignin in lignocellulosic biomass using acidic lithium bromide trihydrate (ALBTH): The paper introduces a novel method for lignin quantification using lithium bromide trihydrate (N Li, X Pan, J Alexander, 2016).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.