Fontos dokumentumok
746460
Lithium chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
1.33 hPa ( 547 °C)
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥99%
Forma
powder
minőség
free-flowing
szennyeződések
≤0.008 meq/g Titr. base
≤0.01% insolubles
veszteség
≤1.0% loss on drying
pH
~6 (20 °C, 50 g/L)
mp
605 °C (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ba: ≤0.003%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.20%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Increased efficiency – Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.