Merck
429392
Sigma-Aldrich
Cesium bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Cesium monobromide
Méret kiválasztása
1 G
17 900,00 Ft
10 G
62 300,00 Ft
17 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
17 900,00 Ft
10 G
62 300,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CsBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.81
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.999% trace metals basis
Forma:
beads
17 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
termékcsalád
AnhydroBeads
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
beads
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
636 °C (lit.)
sűrűség
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].[Cs+]
InChI
1S/BrH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Wen-Chen Zheng et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 64(3), 628-630 (2006-01-03)
The complete high-order perturbation formula of g factor, including not only the widely used crystal-field (CF) mechanism, but also the neglected change-transfer (CT) mechanism in the CF theory, is established for a 3d8 ion in cubic octahedral site. From the
N Devaraj et al.
Analytical biochemistry, 206(1), 142-146 (1992-10-01)
A procedure for the rapid isolation of mucin glycoprotein by density gradient centrifugation in cesium trifluoroacetate (CsTFA) is described. The separation of mixtures of rat tracheobronchial mucin, DNA, hyaluronic acid, and bovine serum albumin in CsTFA gradients was superior to
Caesium-binding sites in the gramicidin pore.
D A Doyle et al.
Biochemical Society transactions, 22(4), 1043-1045 (1994-11-01)
Peng Pan et al.
Analytical chemistry, 75(20), 5468-5474 (2004-01-09)
Solutions consisting of protein and small molecule mixtures have been subjected to electrospray ionization to study the influence of small molecule/cation components at high concentrations on the electrospray responses of proteins. Emphasis was placed on solutions consisting of equal parts
N Kurata et al.
Radiation protection dosimetry, 119(1-4), 398-401 (2006-06-01)
CsBr phosphor ceramics doped with different luminescence centres such as In2O3, Eu2O3, EuCl3, SmCl3, TbCl3, GdCl3 or NdCl3 as the candidate for a new optically-stimulable phosphor for medical X-ray imaging sensor were prepared using a conventional ceramic fabrication process. It
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.