Merck
563226
Sigma-Aldrich
Cerium(III) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Cerium tribromide, Cerous bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CeBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
379.83
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
termékcsalád
AnhydroBeads
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
SMILES string
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)