Merck
426229
Sigma-Aldrich
Formic acid-d2
95 wt. % in D2O, 98 atom % D
Szinonimák:
Perdeuterioformic acid
About This Item
Lineáris képlet:
DCO2D
CAS-szám:
Molekulatömeg:
48.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
koncentráció
95 wt. % in D2O
technika/technikák
NMR: suitable
bio NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.369 (lit.)
bp
100.8 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
sűrűség
1.273 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]OC([2H])=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N
Related Categories
Általános leírás
Formic acid-d2 is isotopically labeled formic acid that is used to catalyze isoprene to criegee intermediates. It is used to improve NMR profiling of amino metabolites in biofluids.
Alkalmazás
Formic acid-d2 is used in the synthesis of N-monodeuteriomethyl-2-substituted piperidines.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
G Ottolina et al.
Biochimica et biophysica acta, 998(2), 173-178 (1989-10-05)
The stereospecifically labeled coenzymes [4R-2H]NADH, [4R-2H]NADPH and [4S-2H]NAD(P)H were synthesized enzymatically in high yield and high isotopic purity (greater than or equal to 95%) with 2HCOO2H/formate dehydrogenase, (CH3)2C2HOH/alchol dehydrogenase from Thermoanaerobium brockii and [1-2H]glucose/glucose dehydrogenase, respectively. This set of deuterated