Merck
373842
Sigma-Aldrich
Sodium formate-d
99 atom % D
Szinonimák:
Formic-d acid sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
DCO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
69.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
259-262 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[Na+].[2H]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1D;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLBBKKJFGFRGMU-RWQOXAPSSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)