Fontos dokumentumok
151777
Acetic acid-d
99 atom % D
Szinonimák:
mono-Deuteroacetic acid, Acetic (acid-d), Monodeuteroacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
11.4 mmHg
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
robbanási határérték
4-19.9 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.50% water
water
bp
116-117 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
sűrűség
1.059 g/cm3 at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]OC(C)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-DYCDLGHISA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?