Merck
416886
Sigma-Aldrich
Acetic acid-d4
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Szinonimák:
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CO2D
CAS-szám:
Molekulatömeg:
64.08
Beilstein:
1748971
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
11.4 mmHg ( 20 °C)
izotóptisztaság
≥99.5 atom % D
Teszt
≥99.00%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
tartalmaz
0.03 % (v/v) TMS
robbanási határérték
16 %
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0500% water
water
törésmutató
n20/D 1.368 (lit.)
bp
115.5 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
sűrűség
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Általános leírás
Acetic acid-d4 (deuterated acetic acid) is a deuterated NMR solvent containing 0.03% (v/v) TMS (tetramethylsilane). It is useful in NMR-based research and analyses. Its dissociation constant in deuterium oxide has been obtained over a range of temperature by emf method.
Alkalmazás
Acetic acid-d4 may be used in the synthesis of deuterated (7E, 9Z) CLA (conjugated linoleic acid).
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dissociation of Acetic Acid-d4 in Deuterium Oxide from 5 to 50? and Related Isotope Effects.
Paabo M, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 70(7), 2073-2077 (1966)
Stereocontrolled synthesis of (7E, 9Z)-[9, 10-2H]-conjugated linoleic acid.
Broustal G and Loreau O.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 47(12), 875-880 (2004)