Merck
416932
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H10(NH2)2·C4H6O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]20/D +12.5°, c = 4 in H2O
mp
273 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2.C4H6O6/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6H,1-4,7-8H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-,6-;1-,2-/m11/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GDOTUTAQOJUZOF-ZXZVGZDWSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)