Fontos dokumentumok
364010
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
97%
Szinonimák:
(1R,2R)- DPEDA, (1R,2R)-DPEN, (1R,2R)-(+)-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D +102°, c = 1 in ethanol
optikai tisztaság
ee: 99% (GLC)
mp
79-83 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
phenyl
SMILES string
N[C@@H]([C@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PONXTPCRRASWKW-ZIAGYGMSSA-N
Alkalmazás
- (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine (DPEN) is one of the widely used chiral auxiliary and ligand in the synthesis of asymmetric catalysts such as BINAP/diamine-Ru complexes for the stereoselective hydrogenation of ketones.
- It can be used in the preparation of monosulfonyl DPEN-salt to catalyze Michael addition of various ketones to maleimides.
- DPEN-derived chiral triazolium salts can be used to catalyze enantioselective intramolecular Stetter reaction and oxodiene Diels-Alder reaction.
- Zinc acetate complexes of DPEDA-derived ligands can also be used to catalyze hydrosilylation of imines.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?