Fontos dokumentumok
132551
1,2-Diaminocyclohexane, mixture of cis and trans
99%
Szinonimák:
1,2-Cyclohexanediamine, DHC 99
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.4 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.49 (lit.)
bp
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC1CCCCC1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?