Merck
140414
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
99%
Szinonimák:
3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H2[C(CH3)3]2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder or crystals
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder or crystals
mp
59-61 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(C=O)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)13(17)12(8-11)15(4,5)6/h7-9,17H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRIQVLZDOZPJTH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde undergoes condensation reaction with
  • methyl-2-{N-(2′-aminoethane)}-amino-1-cyclopentenedithiocarboxylate to yield Schiff base ligand
  • N,N-diethyl-2-methyl-1,4-phenylenediamine during the synthesis of copper(II) and cobalt(II) complexes of salicylaldimine
Alkalmazás
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde was used in the synthesis of
  • Mn(III)-salen complex and its diamino precursor 5,6-diamino-5,6-dideoxy-1,2-O-isopropylidene-3-O-methyl-β-L-idofuranose
  • chiral Schiff base ligand for an enantioselective copper-catalyzed addition of phenylacetylene to imines
  • chiral oxazolidine ligand for the enantioselective addition of diethylzinc to aldehydes
  • tin Schiff base complexes with histidine analogues
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Asymmetry, 18, 377-377 (2007)
Chunshuang Liang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 183, 267-274 (2017-04-30)
A Schiff-base, (2,4-di-tert-butyl-6-((2-hydroxyphenyl-imino)-methyl)phenol) (L), has been improved to function as a simultaneous multi-ion probe in different optical channel. The probe changes from colorless to orangish upon being deprotonated by F
Tetrahedron Asymmetry, 18, 1124-1124 (2007)
Co (II) and Cu (II) Schiff base complexes of bis (N-(4-diethylamino-2-methylphenyl)-3, 5-di-tert-butylsalicylaldimine): Electrochemical and X-ray structural study.
Ulusoy M, et al.
Structural Chemistry, 19(5), 749-755 (2008)
Mild and efficient synthesis of 5, 6-diamino-5, 6-dideoxy-1, 2-O-isopropylidene-3- O -methyl-?-l-idofuranose: precursor of the first carbohydrate-derived chiral Mn (III)-salen complex.
Yan S and Klemm D.
Tetrahedron, 58(50), 10065-10071 (2002)