Merck
531960
Sigma-Aldrich
(R,R)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminoaluminum chloride
Szinonimák:
(R,R)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminoaluminium(III) chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H52AlClN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
607.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
250-255 °C (lit.)
Minőségi szint
SMILES string
CC(C)(C)c1cc2\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(c4O[Al](Cl)Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.Al.ClH/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;;1H/q;+3;/p-3/b37-21+,38-22+;;/t29-,30-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGVBCKDZFMLRMA-OHRASPNLSA-K
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Asymmetric iodolactonizations
  • Cyanosilylation reactions
  • Phospho-aldol catalysis
Jogi információk
Sold under license from Sterling Pharma Solutions Limited.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
The first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.