Fontos dokumentumok
221007
Manganese(II) acetate tetrahydrate
≥99%
Szinonimák:
Manganese Diacetate Tetrahydrate, Manganous acetate
Teszt
≥99%
Forma
crystals
reakcióalkalmasság
core: manganese
mp
>300 °C (lit.)
sűrűség
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Mn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- A starting material in the synthesis of manganese carboxylates, which are used to prepare manganese oxide thin films by chemical vapor deposition (CVD).
- A precursor in the synthesis of manganese-TiO2 composites by chemical vapor condensation (CVC).These composites are used in the oxidation of NO at low temperatures.
- A precursor in preparation of NCM (LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2) powder applicable as cathode material in lithium-ion batteries.
- A starting material for the synthesis of LiMn2O4 (LMO) film on Au substrate by sol-gel method.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Brain
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?