Fontos dokumentumok
8.18531
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid
for resolution of racemates for synthesis
Szinonimák:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
201-766-0
NACRES:
NA.22
pH:
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
gőznyomás
<5 Pa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (acidimetric)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 210 °C
oldhatóság
1390 g/L
sűrűség
1.76 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1000 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water): +12.0 - +13.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup