Fontos dokumentumok
8.01812
Sigma-Aldrich
Benzylamine
for synthesis
Szinonimák:
Benzylamine, Phenylmethylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H9N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
202-854-1
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
1.2 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
405 °C
hatékonyság
552 mg/kg LD50, oral (Rat)
1350 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
0.7-8.2 % (v/v)
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
-42.8 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 72 °C
sűrűség
0.98 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Organic synthesis in water with covalent organic frameworks: Research on fully conjugated covalent organic framework nanosheets, facilitated by catalysts like benzylamine, demonstrates their effectiveness in visible-light-driven organic synthesis, promoting environmentally friendly chemical processes (Ma et al., 2024).
  • Photocatalytic oxidation of amines with microporous polymers: Demonstrates the confined synthesis of conjugated microporous polymers, utilizing benzylamine as a substrate for selective photocatalytic oxidation of amines, a technique applicable in the purification of chemical substances and environmental cleanup (You et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.982 - 0.983
Water (K. F.): ≤ 0.25 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup