Merck
413666
Sigma-Aldrich
Indium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
Szinonimák:
Indium triiodide
About This Item
Lineáris képlet:
InI3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
495.53
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.998% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: indium
szennyeződések
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
I[In](I)I
InChI
1S/3HI.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Used to prepare vinyl and methyl indates which undergo regioselective reactions with cinnamyl bromide.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hirashita, T., et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3225-3225 (2004)
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.