Merck
381357
Sigma-Aldrich
Gallium(III) bromide
99.999%
Szinonimák:
Gallium tribromide
About This Item
Lineáris képlet:
GaBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
309.44
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.999%
Forma:
chunks
oldhatóság:
H2O: slightly soluble(lit.)
Minőségi szint
Teszt
99.999%
Forma
chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: gallium
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
279 °C (lit.)
mp
121.5 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble(lit.)
sűrűség
3.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Ga](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Gallium(III) bromide may be used to catalyze the coupling of indoles with phenylacetylene to form 1,1-bis(1H-3-indolyl)-1-phenylethanes.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gallium(III) halide-catalyzed coupling of indoles with phenylacetylene: synthesis of bis(indolyl)phenylethanes
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 45(41), 7577-7579 (2004)