Merck
399116
Sigma-Aldrich
Gallium(III) iodide
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Gallium triiodide, Triiodogallane
About This Item
Lineáris képlet:
GaI3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
450.44
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: gallium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
345 °C (subl.) (lit.)
sűrűség
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Ga](I)I
InChI
1S/Ga.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Gallium(III) iodide is a high melting pointinorganic solid with low volatility. It is used in various fields such as the production of semiconductors, gallium nitride crystals, and organic synthesis.
Alkalmazás
Gallium(III) iodide can be used:
  • As a catalyst for Biginelli-type reaction to synthesize dihydropyrimidine-2(1H)-one derivatives.
  • As a reagent for the stereoselective synthesis of (Z)-β-iodo Baylis–Hillman adducts and for the aza-Prins cyclization.
  • As a precursor to synthesize highly crystalline gallium nitride crystals for energy conversion devices.
  • As a starting material to synthesize high-purity chalcogenide glasses.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Rapid synthesis of crystalline gallium nitride from solid precursors at atmospheric pressure
Charles H Wallace, et al.
Chemistry of Materials, 11, 2299-2301 (1999)
Preparation of high-purity chalcogenide glasses containing gallium(III) sulfide
A.P. Velmuzhov, et al.},
Journal of Non-Crystalline Solids, 593, 121786-121786 (2022)
Gallium iodide/iodine as a versatile reagent for the aza-Prins cyclization: an expeditious synthesis of 4-iodopiperidines
J.S. Yadav, et al
Tetrahedron Letters, 49, 3330-3334 (2008)
Gallium (III) Iodide-catalyzed Biginelli-type Reaction Under Solvent-free Conditions: Efficient Synthesis of Dihydropyrimidine-2 (1H)-one Derivatives
Dapeng Li, et al.
Chin. J. Chem., 28, 2025-2032 (2010)