Merck
57151
Sigma-Aldrich
Indium(III) sulfate
anhydrous, ≥98.0% (T)
Szinonimák:
Diindium trisulfate, Indium sulfate, Indium sulfate (In2 (SO4 )3)
About This Item
Lineáris képlet:
In2(SO4)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
517.82
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (T)
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: indium
SMILES string
[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2In.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Alkalmazás
  • Multifunctional alginate–sulfonate–silica sphere-shaped adsorbent particles for the recovery of Indium (III) from secondary resources: Discusses the use of indium(III) sulfate in the study of adsorption capacities for indium recovery (J Roosen, S Mullens, K Binnemans, 2017, ACS Publications).
  • Effect of the deposition conditions on the anion resin exchange precipitation of indium (III) hydroxide: This study uses indium(III) sulfate to investigate the precipitation of indium hydroxide via anion resin exchange (N Evsevskaya et al., 2020, ACS Publications).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)