Merck
D169102
Sigma-Aldrich
Dimethyl methylphosphonate
≥98%
Szinonimák:
Dimethoxymethyl phosphine oxide, Fyrol DMMP, Methanephosphonic acid dimethyl ester, NSC 62240, Reoflam DMMP
About This Item
Lineáris képlet:
CH3P(O)(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.08
Beilstein:
878263
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98%
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
sűrűség
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COP(C)(=O)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dimethyl methylphosphonate is a phosphorus-containing organic compound, commonly used as a flame retardant. It is also used in the preparation of β-ketophosphonates from esters.
Alkalmazás
Reagent used in the conversion of esters to ketophosphonates.
Used to test SXFA-coated SAW chemical sensors for organophosphorous compound detection
Used as a chemical agent simulant for testing of protective performance of PSS membranes and functionalized sorbent membranes
Reactant for photocatalytic oxidation
Additive for synthesis of:
  • Flame retardant high phosphorous containing unsaturated polyester resin
  • UV-cured epoxy acrylate / microencapsulated phase change material
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dimethyl methylphosphonate (DMMP) as an efficient flame retardant additive for the lithium-ion battery electrolytes
Xiang HF, et al.
Journal of Power Sources, 173(1), 562-564 (2007)
A General Procedure for the Preparation of β-Ketophosphonates
Maloney KM and Chung JYL
The Journal of Organic Chemistry, 74(19), 7574-7576 (2009)
Tetrahedron Letters, 34, 4427-4427 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 6769-6769 (1993)
Tetrahedron, 49, 8541-8541 (1993)