Fontos dokumentumok
439770
Gadolinium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Gadolinium trichloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: gadolinium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize Gd metal nanoparticles.
- As a dopant to prepare CdSe nanoparticles as a contrast agent for optical and magnetic resonance imaging applications.
- To prepare Gd-Hematoporphyrin monomethyl ether(HMME) phosphors for oxygen sensing.
- To fabricate radioluminescent silica optical fibers via surface plasma chemical vapor deposition (SPCVD), for magneto-optical devices.
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.