Merck
28612
Sigma-Aldrich
Trihexyltetradecylphosphonium bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate
≥90.0%
Szinonimák:
Tetradecyltrihexylphosphonium bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C48H102O2P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
773.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥90.0%
Minőségi szint
Teszt
≥90.0%
szennyeződések
≤1.0% water
sűrűség
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CC(CC(C)(C)C)CP([O-])(=O)CC(C)CC(C)(C)C.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.C16H35O2P/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;1-13(9-15(3,4)5)11-19(17,18)12-14(2)10-16(6,7)8/h5-32H2,1-4H3;13-14H,9-12H2,1-8H3,(H,17,18)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKQLVOZSJHOZBL-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
Trihexyltetradecylphosphonium bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate is a phosphonium-based ionic liquid. It can be prepared by reacting trihexyl(tetradecyl)-phosphonium chloride with bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic acid in the presence of a base.
http://www.sigmaaldrich.com/dam/sigma-aldrich/docs/Aldrich/Acta/al_acta_37_1.pdf
Alkalmazás
It can be used as an extractant for the removal of dibenzothiophene from liquid fuels via extractive desulfurization (EDS).
Tulajdonságok és előnyök
Phosphonium-based ionic liquid possess interesting properties such as:
  • Liquid at room temperature or melting at T <100 °C
  • High thermal stability
  • Immiscible with water
  • Soluble in organic solvents (however, when an excess of water is added to the system, three liquid phases are formed)
  • Stable under basic conditions
Egyéb megjegyzések
A phosphonium phosphinate for use as a polar solvent
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Separation of rare earths and nickel by solvent extraction with two mutually immiscible ionic liquids
Rout, Alok, Sil Wellens, and Koen Binnemans
Royal Society of Chemistry Advances, 4.11, 5753-5758 (2014)
Proazaphosphatranes: Superior bases and catalysts
Aldrichimica Acta, 37(1), 32-32 (2004)
Synthesis, characterization, and application of novel trihexyl tetradecyl phosphonium bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinate for extractive desulfurization of liquid fuel.
Dharaskar SA, et al.
Fuel Processing Technology, 123, 1-10 (2014)
Phosphonium ionic liquids as new, reactive extractants of lactic acid
Martak, J., and S. Schlosser
Chemical Papers, 60.5, 395-398 (2006)
Gas separation properties of supported liquid membranes prepared with unconventional ionic liquids
Cserjesi, Petra, Nandor Nemestothy, and Katalin Belafi-Bako
Journal of Membrane Science, 349.1, 6-11 (2010)